Stampa…
D-(-)-Sorbitol soluzione 70% in soluzione acquosa ≥70% USP
Fornitore: Spectrum Chemical
SO220-20LTPL SO220-500MLGL
SPCMSO220-20LTPLEA 976 EUR
SPCMSO220-20LTPL SPCMSO220-500MLGL
D-(-)-Sorbitol soluzione 70% in soluzione acquosa ≥70% USP
D(-)-Sorbitolo
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Densità: 1,280
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004708
CAS Number: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM