Stampa…
D-(-)-Mannitol ≥96%, in polvere USP
Fornitore: Spectrum Chemical
Synonyms: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
MA165-2.5KG MA165-500GM
SPCMMA165-2.5KGEA 960 EUR
SPCMMA165-2.5KG SPCMMA165-500GM
D-(-)-Mannitol ≥96%, in polvere USP
D(-)-Mannitolo
Mannitol, Powder, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Peso molecolare: 182.17 g/mol
Punto di ebollizione: 290…295 °C (4 hPa)
Punto di fusione: 164…169 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064287
CAS Number: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay 96% Min.