Stampa…
1-Butanol NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
Synonyms: Alcol butilico normale, n-Butanolo, Alcol butilico primario
B1197-1LT B1197-20LT B1197-200LTBL
SPCMB1197-1LTEA 246 EUR
SPCMB1197-1LT SPCMB1197-20LT SPCMB1197-200LTBL
1-Butanol NF
1-Butanolo
Butyl Alcohol, NF is primarily a solvent.
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 117.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,811
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002964
CAS Number: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM