Stampa…
FAM benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
88264.290EA 112 EUR
88264.290 88264.360 88264.460
FAM benzine DIN 51635, AnalaR NORMAPUR® per analisi
FAM benzine
Punto di ebollizione: 65 °C (1013 hPa)
Densità: 0,76 g/cm3 (15 °C)
Flash Pt: –26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00282001
CAS Number: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Density (15°C) 0.690 - 0.710 kg/m3
Non-volatile matter (mg/100 ml) max. 2
Aromatics (as C6H6) max. 0.1%
Boiling range (60-90 °C) (Vol %) 85 - 95%
n-Hexane max. 5.0%