2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC57797-250MG
PC57797-1G
PC57797-5G
APOSPC57797-250MGEA
183
EUR
APOSPC57797-250MG
APOSPC57797-1G
APOSPC57797-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide, grado tecnico
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Formula:
C₉H₅Br₂F₃O₂ |
CAS Number:
2167152-82-9 UN: 3265 |