Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC56978-250MG PC56978-1G
APOSPC56978-250MGEA 263 EUR
APOSPC56978-250MG APOSPC56978-1G
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde ≥95%
2-Bromo-6-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrFIO
Peso molecolare: 328,90499 g/mol
MDL Number: MFCD31660988
CAS Number: 2092187-40-9