Stampa…
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56008-250MG PC56008-1G PC56008-5G
APOSPC56008-250MGEA 55.1 EUR
APOSPC56008-250MG APOSPC56008-1G APOSPC56008-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene ≥95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
MDL Number: MFCD12026232
CAS Number: 1067882-65-8