Stampa…
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC57806-5G PC57806-25G PC57806-100G
APOSPC57806-5GEA 21.9 EUR
APOSPC57806-5G APOSPC57806-25G APOSPC57806-100G
4-Fluoro-3-methylbenzylamine, grado tecnico
4-Fluoro-3-methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₀FN
MDL Number: MFCD01631490
CAS Number: 261951-68-2
UN: 2735