Stampa…
3-Chloro-2-fluorobenzylamine, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC57807-5G PC57807-10G PC57807-25G
APOSPC57807-5GEA 37.7 EUR
APOSPC57807-5G APOSPC57807-10G APOSPC57807-25G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine, grado tecnico
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formula: C₇H₇ClFN
MDL Number: MFCD01631391
CAS Number: 72235-55-3
UN: 2735