Stampa…
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC502197-250MG PC502197-1G
APOSPC502197-250MGEA 176 EUR
APOSPC502197-250MG APOSPC502197-1G
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol ≥80%, grado tecnico
6-Amino-3-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₅F₄NO₂
Peso molecolare: 211,11371 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28796316
CAS Number: 1806335-72-7