Stampa…
Tributirrina ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR62132-25G OR62132-100G OR62132-500G
APOSOR62132-25GEA 31.9 EUR
APOSOR62132-25G APOSOR62132-100G APOSOR62132-500G
Tributirrina ≥97%
Tributirrina
Formula: C₁₅H₂₆O₆
Punto di ebollizione: 129-131 °C/0,03mm
Punto di fusione: -75 °C
Densità: 1,032
Flash Pt: 174 °C
MDL Number: MFCD00009392
CAS Number: 60-01-5