Stampa…
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR62152-1G OR62152-5G
APOSOR62152-1GEA 203 EUR
APOSOR62152-1G APOSOR62152-5G
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde ≥95%
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO₂
Punto di fusione: 110-115 °C
MDL Number: MFCD18905098
CAS Number: 77287-58-2