Stampa…
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% in soluzione acquosa
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
OR52933-250G OR52933-1KG OR52933-100G
APOSOR52933-250GEA 35 EUR
APOSOR52933-250G APOSOR52933-1KG APOSOR52933-100G
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% in soluzione acquosa
N-Methylmorpholine-N-oxide
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Punto di ebollizione: 119 °C
Densità: 1,12
MDL Number: MFCD00005947
CAS Number: 7529-22-8