Stampa…
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2794-5G OR2794-25G OR2794-100G
APOSOR2794-5GEA 27.7 EUR
APOSOR2794-5G APOSOR2794-25G APOSOR2794-100G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol ≥95%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Peso molecolare: 236,35 g/mol
Punto di ebollizione: 138-141 °C
Punto di fusione: 214 °C
MDL Number: MFCD00017254
CAS Number: 88-26-6