Stampa…
Guanidina tiocianato ≥97.0%
Fornitore: Spectrum Chemical
G1028-1KG G1028-20KGBL
SPCMG1028-1KGEA 1490 EUR
SPCMG1028-1KG SPCMG1028-20KGBL
Guanidina tiocianato ≥97.0%
Guanidina tiocianato
Formula: CH₅N₃·CHNS
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0