Metanolo bio-based ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
CH₃OH Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 |
Assay (GC) | min. 99.5% |
Appearance | clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Acidity (meq/g) | max. 0.0002 |
Boiling point | 64 - 65°C |
Colouration (APHA) | max. 10 |
Acetone | max. 10 ppm |
Evaporation residue | max. 50 ppm |
Water | max. 0.2% |