Agitatori magnetici riscaldanti progettati per fornire prestazioni di riscaldamento ottimali, affidabilità e resistenza in laboratorio. Diversi modelli per soddisfare qualsiasi esigenza, dalle applicazioni di base alla termoregolazione precisa.
Gli agitatori magnetici riscaldanti della serie ARE/AREX 5 sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, dal riscaldamento e agitazione di base alle reazioni di sintesi che richiedono eccellenti capacità di termoregolazione. I vari modelli consentono ai laboratori di soddisfare le più elevate esigenze di sicurezza: diverse funzioni, come i circuiti di sicurezza, la protezione da sovratemperatura e l'allarme di rilevamento della sonda, proteggono l'utente nelle operazioni quotidiane. È inoltre possibile limitare la temperatura massima di funzionamento.
Grazie all'isolamento della piastra riscaldante e al robusto alloggiamento in alluminio pressofuso, tutte le parti elettroniche interne sono protette, consentendo agli strumenti di funzionare anche negli ambienti di laboratorio più difficili. L'inclinazione del pannello frontale è stata attentamente studiata per ottimizzare l'esperienza dell'utente e per consentire una facile lettura dei valori visualizzati sui display digitali.
L'ARE 5 è il modello base, progettato per garantire la sicurezza, fornire un'agitazione potente e un riscaldamento eccellente per le applicazioni di base nei laboratori industriali e accademici. È il prodotto ideale per gli utenti che cercano un agitatore magnetico riscaldante durevole e dalle prestazioni elevate. L'AREX 5 è dotato di piastra CerAlTop™ e può essere collegato al termoregolatore digitale VTF per il controllo diretto della temperatura del liquido. È adatto per applicazioni di base o sensibili alla temperatura, dove è richiesta una precisa termoregolazione del campione.
L'AREX 5 Digital è il modello migliore della categoria, in grado di garantire una termoregolazione precisa dei fluidi, un'elevata sicurezza e la massima affidabilità. È la soluzione perfetta per le applicazioni di laboratorio sensibili alla temperatura, dove è richiesta una termoregolazione precisa e accurata del campione per garantire la massima riproducibilità. L'AREX 5 Digital può essere collegato a sonde esterne PT100 e PT1000 o al VTF per un controllo preciso della temperatura del fluido. La piastra CerAlTop™ raggiunge una temperatura massima di 310 °C; quando è collegato alla sonda di temperatura (PT100 e PT1000), l'AREX 5 Digital è in grado di riscaldare il mezzo fino a 300 °C con una precisione di ±1,0 °C, mentre con il VTF ±0,5 °C.
Materiale della custodia: Corpo in alluminio - Custodia in tecnopolimero
Motore: Senza spazzole (BLDC)
Compensazione della coppia: Tecnologia Speedservo
Allarme piastra calda: Oltre 50 °C (allarme sovratemperatura oltre 330 °C)
Certificazioni: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42.