Stampa…
Potassio idrossido 47% in soluzione acquosa, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
26633.290EA 87 EUR
26633.290 26633.460
Potassio idrossido 47% in soluzione acquosa, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Potassio idrossido
Formula: KOH
Densità: 1,475 g/cm3 (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Titolo 38 - 40,3 %
Densità (20/4) 1,375 - 1,4
Metalli pesanti (come Pb) Max. 2 ppm
Potassio carbonato Max. 1 %
Silice Max. 10 ppm
N (Azoto) totale Max. 1 ppm
Cl (Cloruro) Max. 50 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 1 ppm
SO4 (Solfato) Max. 2 ppm
Al (Alluminio) Max. 1 ppm
Ba (Bario) Max. 1 ppm
Ca (Calcio) Max. 5 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,1 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,1 ppm
Cr (Cromo) Max. 2 ppm
Cu (Rame) Max. 0,1 ppm
Fe (Ferro) Max. 1 ppm
Hg (Mercurio) Max. 0,01 ppm
Mg (Magnesio) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,1 ppm
Na (Sodio) Max. 0,25 %
Ni (Nichel) Max. 2 ppm
Pb (Piombo) Max. 0,5 ppm
Zn (Zinco) Max. 0,5 ppm