Stampa…
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
0379-37EA 0 EUR
0379-37 0379-39 0379.9025 0379.91000 0379.9200
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa per la produzione biofarmaceutica, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Densità: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml