Stampa…
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H60822.18 H60822.30
H60822.18EA 85.6 EUR
H60822.18 H60822.30
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₅H₆O₃
Peso molecolare: 114,10 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C
Densità: 1,188
Flash Pt: 96 °C(205 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143315
CAS Number: 4427-96-7
UN: 2810
ADR: "6.1",III