4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₃FO₃ Punto di ebollizione: 212 °C Punto di fusione: 18…23 °C Flash Pt: >102 °C(216 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06247543 CAS Number: 114435-02-8 EINECS: 483-360-5 |