Stampa…
Acido acrilico 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Prop-2-enoic acid
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone monometil etere ∼200 ppm
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 25.9 EUR
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Acido acrilico 99% stabilizzato
Acido acrilico
Formula: C₃H₄O₂
Peso molecolare: 72,06 g/mol
Punto di ebollizione: 138…139 °C
Punto di fusione: ca 13 °C
Densità: 1,051
Flash Pt: 54 °C(130 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004367
CAS Number: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8,II
Merck Index: 14,130