Stampa…
Dimethyl succinate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.44002.0100 8.44002.1000
8.44002.0100EA 26.9 EUR
8.44002.0100 8.44002.1000
Dimethyl succinate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Dimethyl succinate
Formula: C₆H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18…19 °C
Densità: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008466
CAS Number: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038