Stampa…
2-Propanolo ≥99.8%, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
9827.1000EA 95.1 EUR
9827.1000 9827.2500
2-Propanolo ≥99.8%, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM