Stampa…
Calcio cloruro ≥98.0% (dried basis), in polvere, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
22314.260EA 64.1 EUR
22314.260 22314.320 22314.460
Calcio cloruro ≥98.0% (dried basis), in polvere, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 772 °C
Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
Assay (calculated on dried substance) ≥ 98,0 %
Free alkali (as Ca(OH)₂) ≤ 0,2 %
Loss on drying (200°C) ≤ 5,0 %
Water-absorption capacity(24 h;100 % RH) ≥ 25,0 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test