Stampa…
Betulin ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Betulinic alcohol, Lup-20(29)-ene-3β,28-diol, Trochol, Betulinol, Betulol
466550010 466550050
ACRO466550010EA 116 EUR
ACRO466550010 ACRO466550050
Betulin ≥98.0% (by HPLC)
Betulin
Formula: C₃₀H₅₀O₂
Peso molecolare: 442,73 g/mol
Punto di fusione: 256…257°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016802
CAS Number: 473-98-3
EINECS: 207-475-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yelow to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=98.0%
Loss on drying =<5.0%