Stampa…
Etanolo 20% per la produzione biofarmaceutica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
85901.290EA 69.2 EUR
85901.290 85901.410 85901.550
Etanolo 20% per la produzione biofarmaceutica
Etanolo
Formula: C₂H₅OH
Densità: 0,9686 g/cm³ (20°C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003568
CAS Number: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,III
REACH: 01-2119457610-43-XXXX
Visualizza i codici
assay 19,5 - 20,5%
appearance passes test
evaporation residue ≤ 10 pmm
residual solvents (ICHQ3C) excluded by manufacturing process
residual metal catalysts unlikely to be present
endotoxin ≤ 2,5 EU/ml
TAMC ≤ 10 CFU/ml
filtered through 0,2µm confirmed