Stampa…
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR70326-250MG OR70326-1G
APOSOR70326-250MGEA 219 EUR
APOSOR70326-250MG APOSOR70326-1G
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid
Peso molecolare: 177,20 g/mol
MDL Number: MFCD32862613
CAS Number: 2640734-77-4