Stampa…
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1) ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,1'-biphenyl, PCB No. 1, 2-Monochlorobiphenyl, 2-PCB
OR7032-1G OR7032-5G
APOSOR7032-1GEA 20.5 EUR
APOSOR7032-1G APOSOR7032-5G
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1) ≥97%
2-Chlorobiphenyl (PCB No. 1)
Formula: C₁₂H₉Cl
Peso molecolare: 188,66 g/mol
Punto di ebollizione: 274 °C
Punto di fusione: 32-34 °C
CAS Number: 2051-60-7