Stampa…
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2479-1G OR2479-5G
APOSOR2479-1GEA 95.7 EUR
APOSOR2479-1G APOSOR2479-5G
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formula: C₂₀H₂₈N₂O₂
Punto di fusione: 72…74 °C
MDL Number: MFCD01571363
CAS Number: 306936-99-2