Chloromethyl chlorosulphate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Chloromethyl chlorosulphonate, Chlorosulphuric acid Chloromethyl Ester, Chlorosulphonic acid Chloromethyl Ester
Formula:
CH₂Cl₂O₃S Peso molecolare: 164.98 g/mol Punto di ebollizione: 45…50/10mm °C Densità: 1.631 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00041547 CAS Number: 49715-04-0 |