Stampa…
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3) ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11340-1G OR11340-250MG OR11340-5G
APOSOR11340-1GEA 0 EUR
APOSOR11340-1G APOSOR11340-250MG APOSOR11340-5G
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3) ≥98%
4-Chlorobiphenyl (PCB No. 3)
Formula: C₁₂H₉Cl
Punto di ebollizione: 282 °C
Punto di fusione: 76-77 °C
MDL Number: MFCD00013640
CAS Number: 2051-62-9
EINECS: 218-127-7