Nicotinamide USP
Fornitore: Spectrum Chemical
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
Niacinamide, USP is a form of vitamin B3.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formula:
C₆H₆N₂O Peso molecolare: 122.13 g/mol Punto di ebollizione: 334 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 127…128 °C Densità: 1.4463 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006395 CAS Number: 98-92-0 EINECS: 202-713-4 Merck Index: 12,06574 |
Assay | 98.5% Min. |