Stampa…
Lettore HH85 UHF ACD 2Dimg EU
Fornitore: Brady
310383 310384
BRDY310383EA 2884.94 EUR
BRDY310383 BRDY310384
Lettore HH85 UHF ACD 2Dimg EU
Sistemi per codici a barre
Gli scanner HH85 RFID ACD sono un’eccellente soluzione per la scansione RFID e si abbinano perfettamente alle soluzioni Brady SmartID.
  • Scanner rinforzati per la raccolta di dati in ambienti industriali difficili
  • Design ergonomico per un uso prolungato, protezione IP65 e resistente alle cadute
  • Perfetta leggibilità RFID per tantissime etichette RFID
  • Gamma di lettura estesa con antenna dipolare
  • Sostituzione veloce della batteria: sostituisci una batteria scarica con una completamente carica in pochi secondi
The Brady HH83 models are perfect for daily RFID scanning. They enable users to pick up a large range of RFID signals and offer a great user experience.
RFID Capabilities: NFC/HF and UHF
Reading Speed: Up to 1000 tags per second
Focal Point: Up to 15 m
Display Resolution: 1280×720 pixels
Connectivity Options:
Non-LTE model: Bluetooth, USB 2.0, Wireless 802.11 a/b/g/n/ac
LTE model: 3G, 4G, Bluetooth, GPRS/EDGE, USB 2.0, Wireless 802.11 a/b/g/n/ac
Informazioni per l'ordine: Supplied with changeable battery (pre-installed), safety and regulations card, wrist strap.