Stampa…
Metanolo, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
32213B-180L 32213B-500L
HONC32213B-180LEA 4288.57 EUR
HONC32213B-180L HONC32213B-500L
Metanolo, Puriss. p.a. ISO, ACS, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64…65 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0.79 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: 11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05984