Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
46665.03
46665.06
46665.03EA
130
EUR
46665.03
46665.06
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) Pd 12,1%, crystalline solid
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II)
Formula:
C₃₉H₃₂Cl₂OP₂Pd Punto di fusione: 280…287 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14155707 CAS Number: 205319-10-4 |