Stampa…
Potassio ter-butilato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
91241.180EA 42.6 EUR
91241.180 91241.290 91241.100
Potassio ter-butilato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potassio ter-butilato
Formula: C₄H₉KO
Punto di fusione: 256…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012162
CAS Number: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 8 (4.2),II
Visualizza i codici
Titolo Min. 98 %