Stampa…
Rotors, Avanti JLA-16.250
Fornitore: Beckman Coulter
363930 363934
521-4029EA 10900 EUR
521-4029 521-4030
Rotors, Avanti JLA-16.250
Centrifughe Rotori
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable
Capacità Nominal capacity
1500 ml
Nominal capacity
1500 ml
No. of tubes accepted 6×250 ml
Raggio 134 mm 134 mm
Max. RPM 16000 16000