Stampa…
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H55827.03 H55827.06 H55827.14
H55827.03EA 33.9 EUR
H55827.03 H55827.06 H55827.14
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 98%
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate
Formula: C₇H₇BF₄N₂O
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011897
CAS Number: 459-64-3
EINECS: 207-296-2
UN: 2923
ADR: "8",III
Visualizza i codici
Assay Minimum 98