Stampa…
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H55315.03 H55315.06 H55315.14
H55315.03EA 33 EUR
H55315.03 H55315.06 H55315.14
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate 97%
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formula: C₆H₄BF₄N₃O₂
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012005
CAS Number: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
UN: 2923
ADR: "8",III
Visualizza i codici
Assay Minimum 97