Stampa…
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
467600050 467600250
ACRO467600050EA 37.2 EUR
ACRO467600050 ACRO467600250
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09970981
CAS Number: 53936-56-4
Visualizza i codici
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83°C to 88°C
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 2%