Stampa…
Tedizolid
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (R)-3-(3-Fluoro-4-(6-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyridin-3-yl)phenyl)-5-(hydroxymethyl)oxazolidin-2-one
467580010 467582500
467580010.EA 206 EUR
467580010. 467582500.
Tedizolid
Tedizolid
Formula: C₁₇H₁₅FN₆O₃
Punto di fusione: 201°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19442562
CAS Number: 856866-72-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 6%