Stampa…
Ropivacaine hydrochloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
467220010 467222500
ACRO467220010EA 644 EUR
ACRO467220010 ACRO467222500
Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₆N₂O·HCl
Punto di fusione: 149°C…151°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00946578
CAS Number: 98717-15-8
Merck Index: 13.8339
Visualizza i codici
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 6.5%