Stampa…
Lanosterol 50%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
466720050 466720250
ACRO466720050EA 77.3 EUR
ACRO466720050 ACRO466720250
Lanosterol 50%
Lanosterol
Formula: C₃₀H₅₀O
Punto di fusione: 137°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021108
CAS Number: 79-63-0
EINECS: 201-214-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to green powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 50.0%
Specific optical rotation +60.0° to +72.0° (20°C, 589nm) (c=1, Toluene)