Stampa…
Crizotinib
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
465690010 465692500
ACRO465690010EA 477 EUR
ACRO465690010 ACRO465692500
Crizotinib
Crizotinib
Formula: C₂₁H₂₂Cl₂FN₅O
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD12407409
CAS Number: 877399-52-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%