Stampa…
Tenofovir
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid, (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
465610010 465610050
ACRO465610010EA 58.9 EUR
ACRO465610010 ACRO465610050
Tenofovir
Tenofovir
Formula: C₉H₁₄N₅O₄P
Peso molecolare: 287,22 g/mol
Punto di fusione: 283°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00943794
CAS Number: 147127-20-6
Visualizza i codici
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 3%
HPLC ≥ 97.5%