Stampa…
Fipronil
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
465570050 465570250 465571000
ACRO465570050EA 52.3 EUR
ACRO465570050 ACRO465570250 ACRO465571000
Fipronil
Fipronil
Formula: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
Peso molecolare: 437,14 g/mol
Punto di fusione: 200°C…201°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00867812
CAS Number: 120068-37-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13.4115
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 2%