Stampa…
Valsartan
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (S)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid
465560010 465560050
ACRO465560010EA 35.2 EUR
ACRO465560010 ACRO465560050
Valsartan
Valsartan
Formula: C₂₄H₂₉N₅O₃
Peso molecolare: 435,52 g/mol
Punto di fusione: 117°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00865840
CAS Number: 137862-53-4
Merck Index: 13.9982
Visualizza i codici
Appearance White to almost white to light beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation -55° to -70° (20°C, 589nm) (1% in CH3OH)
Water ≤ 2%