Stampa…
Aprepitant
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
465310010 465312500
ACRO465310010EA 429 EUR
ACRO465310010 ACRO465312500
Aprepitant
Aprepitant
Formula: C₂₃H₂₁F₇N₄O₃
Punto di fusione: 255°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12912491
CAS Number: 170729-80-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 250°C to 255°C
Water ≤ 0.5%
HPLC ≥ 97.5%
Specific optical rotation +66° to +71° (20°C, 589nm) (1% in M%eOH)