Stampa…
n-Nonano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87100.180EA 54.5 EUR
87100.180 87100.230 87100.290 87100.320
n-Nonano ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-Nonano
Formula: H₃C(CH₂)₇CH₃
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009574
CAS Number: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719